Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2230,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 85% | description 0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer, 96% | description 97% | description 95% |
| assay 85% | assay 96% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.472 (lit.) | refractive index n20/D 1.462 (lit.) |
| bp 148-150 °C (lit.) | bp - | bp 88-89 °C (lit.) | bp 65 °C/7 mmHg (lit.) |
| density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.847 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?