Merck
556149
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5410 (lit.)
gęstość
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 4-izopropylobenzenosulfonylu może być syntetyzowany z izopropylobenzenu poprzez chlorosulfonowanie.[1]
Zastosowanie
Chlorek 4-izopropylobenzenosulfonylu może być stosowany do syntezy inicjatora ATRP (polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu) z funkcjonalizacją chlorosulfonylową i 4-izopropylobenzenotiolu.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Original route to polylactide-polystyrene diblock copolymers containing a sulfonyl group at the junction between both blocks as precursors to functional nanoporous materials.
Majdoub R, et al.
Reactive functional Polymers, 72(8), 495-502 (2012)
Daniele Casarini et al.
The Journal of organic chemistry, 71(16), 6248-6250 (2006-07-29)
The ring inversion barrier for thianthrene tetraoxide was determined by making use of the variable temperature 13C NMR spectra of the 2,7-diisopropyl derivative (DeltaG(double dagger) = 6.5 kcal mol(-1)). The barrier is lower than that measured for a trans thianthrene