Merck
740756
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
1.303 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1(F)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
Klucz InChI
DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)