Merck
555282
Sigma-Aldrich
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Cs2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
linia produktu
AnhydroBeads
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
497-500 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Klucz InChI
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)