Merck
553972
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)antimony(III)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tris(dimethylamino)antimony(III)
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]3Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
32-34 °C/0.45 mmHg
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 51 Antimony
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)