Przejdź do
213314
Antimony(III) ethoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sb(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
233-914-5
MDL number:
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
form
liquid
composition
Sb, 46.6-48.1% iodometric , Sb, 46.6-48.1% titration (, by iodine)
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
density
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimony(III) ethoxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)