Merck
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4BrOCHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
gęstość
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
Klucz InChI
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)