Przejdź do
549339
Decyl chloroformate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
323,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCO2(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.74
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
259-668-9
MDL number:
Assay:
97%
323,25 zł
Cena katalogowa431,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
226-227 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Decyl chloroformate is an n-alkyl chloroformate derivative that can be prepared by reacting decyl alcohol with triphosgene.
Application
Decyl chloroformate may be used in the preparation of (S)-(+)-N-decoxycarbonyl-leucine, a chiral surfactant. It may also be used to synthesize decyl chloride via decarboxylation in the presence of dimethylformamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464503460931237906
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
226-227 °C (lit.)
bp
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
bp
55 °C/36 mmHg (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)