Przejdź do
159387
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-341-3
Beilstein/REAXYS Number:
744880
MDL number:
Assay:
97%
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.44 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
InChI key
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate (α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate) was used in the preparation of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′-(3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,1′-binaphthalene. It was also used in the preparation of cholesteryl trifluoromethylphenyl carbamate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
226491W214108
description
97%
description
technical grade
description
≥97%, FCC, FG
assay
97%
assay
-
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
bp
238 °C (lit.)
density
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)