Przejdź do
511978
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
539,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
539,25 zł
Cena katalogowa719,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
48-51 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
InChI key
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
General description
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)