Merck
553417
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride THF complex
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8AlCl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Klucz InChI
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)