Merck
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Synonim(y):
Piperazino-3 functionalized silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
0.8 mmol/g loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.