This product has not been tested for stability at elevated temperatures. It is typically stored in a cooler or refrigerator at 2-8°C, and used at room temperature. It is suggested to rinse this Pyridylethyl-silica gel with an anhydrous solvent, and to use the same solvent that you plan on using for the starting chromatographic or adsorption conditions (if possible).
Heating would likely cause a color change in the material, which would be an indication of oxidation/decomposition.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócextent of labeling
≥1.18 mmol/g loading
Quality Segment
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| extent of labeling ≥1.18 mmol/g loading | extent of labeling 1.0 mmol/g loading | extent of labeling 1.2 mmol/g loading | extent of labeling 1 mmol/g loading |
| pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size |
| particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh |
| surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g | surface area 500 m2/g |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I want to use this pyridine-functionalized silica gel to do adsorption test. My experimental plan include drying under 60℃ to remove residual water. Will it be compatible with this temperature?