Merck
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
Synonim(y):
Phenyl Fischer Base
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6100 (lit.)
tw
169-170 °C (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
Klucz InChI
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)