Merck
161810
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
technical grade, 95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.594 (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chloro-2-metyleno-1,3,3-trimetyloindolina ulega regiospecyficznej reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji z arylonitryloksyhydami i N-fenyloarylonitryloiminami.
Zastosowanie
5-chloro-2-metyleno-1,3,3-trimetyloindolina została użyta w syntezie 5′,6-dichloro-1′,3′,3′-trimetylo-spiro[2H-1-benzopirano-2,2′-indoliny].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nameer Alhashimy et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 8), o1430-o1431 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(19)H(17)Cl(2)NO, the indoline and benzopyran ring systems are approximately perpendicular to each other. The indoline ring is in an envelope conformation with the spiro C atom as the flap. The N atom
Naoual Laghrib et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o374-o374 (2009-01-01)
Two diastereoisomers of the title compound, C(25)H(26)N(2)O, have been prepared by cyclo-addition between 1,3,3-trimethyl-2-methyl-eneindoline and C-phenyl-N-phenyl-nitrone. The stereochemistry of the major diastereoisomer, viz. S,R/R,S, is confirmed by the X-ray analysis. The oxazole and the pyrole rings have envelope conformations. The