Merck
551163
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
95%
Synonim(y):
(2-Cyanoethyl)-phosphonic acid diethyl ester, 3-(Diethylphosphono)propionitrile, NSC 43781, NSC 74863
About This Item
Wzór liniowy:
NC(CH2)2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
Klucz InChI
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Heteroatom-directed alkyl cyanation of alkynes
  • Use as a fluorescent substrate for carbon-phosphorous lyase
  • Microwave-assisted cleavage of phosphate, phosphonate, and phorphoramide esters
  • Amination and stereoselective olefination for synthesis of HIV-1 antivirals
Reactant for synthesis of:
  • Base-catalyzed stereospecific anti-Markovnikov addition reactants
  • Lipophilic oxoamides with activity against phospholipase A2
  • Triose phosphate isomerase of muscle inhibitors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)