Kluczowe dokumenty
55100
8-Quinolinol hemisulfate salt
≥98.0% (dry substance, T), yellow
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
About This Item
Polecane produkty
opis
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
Próba
≥98.0% (dry substance, T)
zanieczyszczenia
~5% water
kolor
yellow
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?