Merck
550760
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
57-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Klucz InChI
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Iodobenzaldehyd można otrzymać przez jodowanie benzaldehydu przy użyciu 1,3-dijodo-5,5-dimetylohydantoiny w kwasie siarkowym.[1]
Zastosowanie
Aldehyd 3-jodobenzoesowy może być stosowany jako materiał wyjściowy do przygotowania:
  • Kwas 3-jodocynamonowy[2]
  • 3-(3-hydroksy-3-metylobut-1-yn-1-ylo)benzaldehyd[3]
  • 1,3-dihydroksy-2-(3-jodofenylo)-4,4,5,5-tetrametyloimidazolidyna[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cross-coupling of aryl iodides with paramagnetic terminal acetylenes derived from 4, 4, 5, 5-tetramethyl-2-imidazoline-1-oxyl 3-oxide.
Klyatskaya SV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 51(1), 128-134 (2002)
Synthesis and evaluation of potent and selective human V1a receptor antagonists as potential ligands for PET or SPECT imaging.
Fabio K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(3), 1337-1345 (2012)
1, 3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin-An efficient reagent for iodination of aromatic compounds.
Chaikovskii VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(9), 1291-1296 (2007)
Suzuki Reactions with Stable Organic Radicals-Synthesis of Biphenyls Substituted with Nitronyl-Nitroxide Radicals.
Stroh C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(17), 3697-3703 (2005)