Merck
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
120-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)