Merck
548596
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzamide oxime
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
82-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
KJMNPGUHEUTHMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)