Merck
546909
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.00
Beilstein:
2643544
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
136-143 °C (lit.)
gęstość
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)