Merck
546674
Sigma-Aldrich
Copper(II) phthalocyanine
sublimed grade, Dye content 99 %
Synonim(y):
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
Wybierz wielkość
1 G
1400,00 zł
5 G
4240,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1400,00 zł
5 G
4240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16CuN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.07
Numer w indeksie barw:
74160
Beilstein:
4121848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
skład
Dye content, 99%
λmaks.
678 nm
fluorescencja
λem 404 nm
Energia orbitalna
HOMO 5.2 eV 
LUMO 3.5 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
ITO/CuPc/NPD/CBP:FIrpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
Wydajność urządzenia OPV
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Klucz InChI
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Copper(II) phthalocynaine (CuPc) is a metal phthalocyanine dye that acts as a p-type semiconductor. It has a charge mobility of 10-4 cm2/Vs. It forms a chemically stable thin film that exhibits photoconductivity and catalytic activity.[1]
TGA/DSC Lot specific traces available upon request
Zastosowanie
CuPc is a semiconducting material that can be used in a variety of optoelectronic devices such as light emitting diodes (LEDs),[2] field effect transistors (FETs)[3] and solar cells/organic photovoltaics (OPVs).[4][5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of substrate temperature on copper (II) phthalocyanine thin films
Jungyoon E, et al.
Applied Surface Science, 205(1-4), 274-279 (2003)
A facile molecularly engineered copper (II) phthalocyanine as hole transport material for planar perovskite solar cells with enhanced performance and stability
Yang G, et al.
Nano Energy, 31(1), 322-330 (2017)
Single-crystal field-effect transistors based on copper phthalocyanine
Zeis R, et al.
Applied Physics Letters, 86(2), 022103-022103 (2005)
Organic light-emitting diodes with improved hole-electron balance by using copper phthalocyanine/aromatic diamine multiple quantum wells
Qiu Y, et al.
Applied Physics Letters, 80(15), 2628-2630 (2002)
Very-high-efficiency double-heterostructure copper phthalocyanine/C 60 photovoltaic cells
Peumans P and Forrest SR
Applied Physics Letters, 79(1), 126-128 (2001)
Produkty
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Zobacz wszystko