Merck
459712
Copper(II) 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H144CuN8O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1601.77
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
677 nm
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc7c6nc8nc(nc5c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc49)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc8%10)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C96H144N8O8.Cu/c1-9-17-25-33-41-49-57-105-81-65-73-74(66-82(81)106-58-50-42-34-26-18-10-2)90-97-89(73)101-91-75-67-83(107-59-51-43-35-27-19-11-3)84(108-60-52-44-36-28-20-12-4)68-76(75)93(98-91)103-95-79-71-87(111-63-55-47-39-31-23-15-7)88(112-64-56-48-40-32-24-16-8)72-80(79)96(100-95)104-94-78-70-86(110-62-54-46-38-30-22-14-6)85(69-77(78)92(99-94)102-90)109-61-53-45-37-29-21-13-5;/h65-72H,9-64H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI key
GIAVAZMIHRPGQC-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)