Przejdź do zawartości
04-1649
Królicze przeciwciało anty-ludzkie IgE, klon RM122
clone RM122, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM122, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
RM122, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Ludzkie IgE
Application
Kategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Podkategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe adsorbowane w celu podwójnego znakowania
To królicze przeciwciało przeciw ludzkiej IgE, klon RM122, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA do wykrywania ludzkiej IgE.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z ludzką IgE. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG, IgM, IgD lub IgA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by both direct and sandwich ELISA analyses.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)