Przejdź do
253103
29H,31H-Phthalocyanine
β-form, 98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H18N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.54
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-378-3
Beilstein/REAXYS Number:
378323
MDL number:
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
698 nm
SMILES string
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChI key
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as laser dye
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
383805379549307696
description
β-form, 98%
description
Dye content 95 %
description
Dye content ~90 %
description
β-form, Dye content 97 %
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
221 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C
λmax
698 nm
λmax
762 nm
λmax
657 nm
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)