Key Documents
545031
Potassium tetracyanonickelate(II)
>99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dipotassium tetracyanonickelate, Potassium nickel(II) cyanide
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
ciąg SMILES
[K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Klucz InChI
QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?