Przejdź do
774103
Copper
nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Copper nanoparticles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
EC Number:
231-159-6
MDL number:
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: copper
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
particle size
60-80 nm (APS)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper nanopowders have seen use in biomedical applications as an antimicrobial ; as plasmonic materials and as a component of reforming catalysts.
Preparation Note
Partially Passivated: <  5% oxygen added by weight
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF51053699GF94916188GF59422181
Copper tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
GF51053699
Copper
Copper foil, thickness 0.05&#160;mm, length 50 m, coil width 12&#160;mm
GF94916188
Copper
Copper foil, thickness 0.008&#160;mm, length 0.5 m, purity 99.9%
GF59422181
Copper
description
nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
description
tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 1.2mm, wall thickness 0.9mm, as drawn, 99.9%
description
foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
description
foil, thickness 0.008 mm, length 0.5 m, purity 99.9%
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
99.9%
assay
-
assay
99.9%
form
nanopowder
form
tubes
form
foil
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Piktogramy
FlameEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Self-heat. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)