Merck
544434
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl-N-Fmoc-hydroxylamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.6-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
N-Fmoc-O-(2-chlorotrityl)hydroxylamine polymer-bound, N-Fmoc-hydroxylamine 2-chlorotritylamine resin, O-(2-Chlorotrityl)-N-Fmoc-hydroxylamine polymer-bound, [α-(Fmoc-aminooxy)-α-phenyl-2-chlorobenzyl]polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.6-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
P=S.Cc1ccc(cc1)C(ONC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)(c5ccccc5)c6ccccc6Cl
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)