543969
Triethylamine
99.5%
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
51.75 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
temp. samozapłonu
593 °F
granice wybuchowości
8 %
dostępność
available only in EU
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 112 g/L at 20 °C
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter