Merck
543217
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Alaninol
98%
Synonim(y):
(S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −8.0, c = 2% in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
81-84 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)