Merck
339563
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
98%
Wybierz wielkość
5 G
145,00 zł
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
145,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HC6F4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.53
Beilstein:
5266860
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4787 (lit.)
gęstość
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
Klucz InChI
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilu został użyty do przygotowania tetrafluorobenzoesanu 4-hydroksy-1-(3-pirydylo)-1-butanonu.[1] Wykorzystano go również w syntezie N-[(4-karbamoilofenylo)karbamotioilo]-2,3,4,5-tetrafluorobenzamidu.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S G Carmella et al.
Cancer research, 50(17), 5438-5445 (1990-09-01)
Hemoglobin adducts of the carcinogenic tobacco-specific nitrosamines 4-(methylnitrosamino)-1(3-pyridyl)-1-butanone and N'-nitrosonornicotine were quantified in blood samples collected from snuff dippers, smokers, and nonsmokers. Mild base treatment of hemoglobin adducted by 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone or N'-nitrosonornicotine releases 4-hydroxy-1-(3-pyridyl)-1-butanone (HPB). HPB was enriched by solvent
Li-Dan Zhang et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 3), o688-o688 (2011-04-28)
In the title compound, C(15)H(9)F(4)N(3)O(2)S, the N,N'-disubstituted thio-urea fragment adopts a cis,trans geometry, stabilized by an intra-molecular N-H⋯O hydrogen bond to the carbonyl O atom of the tetra-fluoro-benzoyl group. The central thio-urea group makes dihedral angles of 47.79 (7) and 35.54 (8)°