Merck
542792
Sigma-Aldrich
2-Pyridylamidoxime
97%
Synonim(y):
N-Hydroxypyridine-2-carboxamidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
120-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
N\C(=N/O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Klucz InChI
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
2-Pyridylamidoxime (PAO) is a pyridine derivative. It undergoes reaction with the following complexes:
  • [Cr(CO)6] in THF to afford tris derivative [Cr(PAO)3]
  • [Cr(CO)6] in the presence of bipyridine (bpy) to form the binuclear complex [Cr2O4(PAO)(bpy)]
  • [Mo(CO)6] in air to give [Mo2O6(PAO)2]
  • [Mo(CO)6] in the presence of bpy to yield the isomeric forms of [Mo(CO)4(PAO)].bpy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Chromium, Molybdenum, and Tungsten Complexes of 2-pyridylamidoxime.
Shohayeb SM, et al.
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 40(10) (2010)