Przejdź do
483397
2-Bromoethyl isocyanate
≥90%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥90%
810,00 zł
Cena katalogowa1080,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
density
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCN=C=O
InChI
1S/C3H4BrNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
InChI key
JLHTVZLEHOQZBM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
134317681342333530
description
≥90%
description
90%, remainder predominantly cis
description
90%
description
technical grade, 90%
assay
≥90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
158 °C (lit.)
bp
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
density
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)