Merck
542733
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzenesulfonamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
124-127 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6FNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluorobenzenosulfonamid jest para-halogenobenzenosulfonamidem. Ab initio Hartree-Fock (HF) i teoria funkcjonału gęstości (DFT) zostały wykorzystane do zbadania cech strukturalnych 4-fluorobenzenosulfonamidu.[1]
Zastosowanie
4-Fluorobenzenosulfonamid może być stosowany do syntezy dihydratu 4-fluorofenylosulfonyloditiokarbimatu potasu[2] i aminopodstawionych pochodnych sulfanilamidu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L B Dugad et al.
Biochemistry, 27(12), 4310-4316 (1988-06-14)
Binding of 4-fluorobenzenesulfonamide to human carbonic anhydrases I and II has been studied by proton, fluorine, and nitrogen-15 nuclear magnetic resonance spectroscopy. All three types of experiments provide evidence that the stoichiometry of the interaction of this inhibitor with both
Guillaume Compain et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1555-1563 (2012-06-19)
A series of new, halogen containing N-substituted 4-aminobenzenesulfonamides were synthesized by using superacid HF/SbF5 chemistry and investigated as inhibitors of several human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isoforms, that is, the cytosolic hCA I and II and, the tumor-associated transmembrane
Bis (4-fluorophenylsulfonyldithiocarbimato) zincate (ii) salts: new antifungals for the control of botrytis blight.
Oliveira AA, et al.
Quimica nova, 38(6), 757-761 (2015)
Theoretical investigation on the molecular structure, Infrared, Raman and NMR spectra of para-halogen benzenesulfonamides, 4-XC6H4SO2NH2 (X= Cl, Br or F).
Karabacak M, et al.
Journal of Molecular Structure, 919(1), 26-33 (2009)