Merck
542709
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
187-191 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-difluorobenzenosulfonamid to fluorowany benzenosulfonamid, który można otrzymać w reakcji chlorku 2,6-difluorobenzenosulfonylu z 29% wodorotlenkiem amonu.[1] Tworzy kompleksy z ludzką anhydrazą węglanową II (HCA). Zbadano rentgenowską strukturę krystaliczną tych kompleksów.[2]
Zastosowanie
2,6-difluorobenzenosulfonamid można otrzymać z N-(4-chlorofenylo)-N′-[(2,6-di fluorofenylo)-sulfonylo]mocznika.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Insect growth regulators. Analogs of TH-6038 and TH-6040.
Oliver JE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24(5), 1065-1068 (1976)
Shruthi Vaidhyanathan et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 356(2), 251-259 (2015-11-26)
Small molecule inhibitors targeting the mitogen-activated protein kinase pathway (Braf/mitogen-activated protein kinase kinase/extracellular signal-regulated kinase) have had success in extending survival for patients with metastatic melanoma. Unfortunately, resistance may occur via cross-activation of alternate signaling pathways. One approach to overcome
Vijay M Krishnamurthy et al.
Chemistry, an Asian journal, 2(1), 94-105 (2007-04-19)
This paper describes a calorimetric study of the association of a series of seven fluorinated benzenesulfonamide ligands (C6H(n)F(5-n)SO2NH2) with bovine carbonic anhydrase II (BCA). Quantitative structure-activity relationships between the free energy, enthalpy, and entropy of binding and pKa and log
Shruthi Vaidhyanathan et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(8), 1292-1300 (2014-05-31)
Brain metastases are a major cause of mortality in patients with advanced melanoma. Adequate brain distribution of targeted agents for melanoma will be critical for treatment success. Recently, improvement in overall survival led to US Food and Drug Administration (FDA)