Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 873,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031308
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-150-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606468
Assay:
≥99.9%
Form:
solid
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
4.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
assay
≥99.9%
form
solid
autoignition temp.
1004 °F
purified by
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyzed regioselective C-H functionalization/halogenation of acetanilide has been reported to afford ortho-haloacetanilides.[1] Crystal structure of acetanilide has been studied by X-ray diffraction. Photorearrangement of acetanilide has been studied in the presence of β-cyclodextrin (cycloheptaamylose). Two-color REMPI (resonance enhanced multiphoton ionization) and ZEKE (zero kinetic energy photoelectron) spectra of the trans-acetanilide·H2O complex has been reported. Femtosecond IR spectroscopy of delocalized NH excitations of crystalline acetanilide has been studied.[2] Fries rearrangement of acetanilide over zeolites Y and Beta affords corresponding aminoacetophenones.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% | assay ≥99.95% | assay ≥99.5% (CHN) | assay - |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C | mp ~Approximately 115 °C, 113-115 °C (lit.) |
| bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| purified by sublimation | purified by sublimation | purified by - | purified by - |
| functional group amide | functional group amide | functional group amide | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetanilide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?