Merck
542679
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
71-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
Klucz InChI
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3