Merck
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
ciąg SMILES
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
Klucz InChI
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3