Merck
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone
96%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
182-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
Klucz InChI
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3′,5′-dibromo-4′-hydroksyacetofenon (3,5-dibromo-4-hydroksyacetofenon) można otrzymać z 4-hydroksyacetofenonu poprzez bromowanie N-bromobursztynoimidem w obecności LiClO4-SiO2.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)