Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 115,00 zł 86,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 134,00 zł 100,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-721-8
Beilstein/REAXYS Number:
636318
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
86,25 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
227-229 °C (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description 99% | description 97% |
| assay 98% | assay 96% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form - | form - |
| density 1.191 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.550 (lit.) | refractive index n20/D 1.5635 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 227-229 °C (lit.) | bp 140-150 °C/15 mmHg (lit.) | bp 147-148 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?