Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-396-0
Beilstein/REAXYS Number:
507599
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description 98% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.576 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.568 (lit.) |
| mp 8-11 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) | mp 114-118 °C | mp - |
| density 1.505 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.476 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?