Merck
542199
Sigma-Aldrich
3-Biphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
193-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
Klucz InChI
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
  • Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
  • Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3