Merck
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
Synonim(y):
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
About This Item
Wzór liniowy:
W(NCCH3)3(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
Klucz InChI
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for allylic substitutions
Reactant for:
  • Mixed disilyl-substituted cyclopentadiene derivatives
  • Synthesis of catalytically active ansa compounds with cycloalkyl moieties
  • Stepwise assembly of mixed metal dinuclear carbonyl complexes
  • Cycloaddition of M(CO)3-coordinated-cyanoazepine with alkynes
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)