Przejdź do
697478
Tin(II) acetylacetonate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sn(acac)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
240-142-2
MDL number:
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: tin
bp
110 °C/0.1 mmHg
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[SnH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI key
XDRPDDZWXGILRT-FDGPNNRMSA-L
Application
  • Thin film deposition by atomic layer deposition (ALD) 
  • Atomic layer etching.
  • For use in transistors and other integrated circuit components.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
265632480991520586
Tin powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265632
Tin
description
99.9% trace metals basis
description
powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
95%
form
liquid
form
powder
form
-
form
low-melting solid
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.8% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
95%
bp
110 °C/0.1 mmHg
bp
2270 °C (lit.)
bp
-
bp
150 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
core: tin, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: tin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
16009-86-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?