540242
(R)-(−)-1,2-Propanediol
96%
Synonim(y):
(R)-(−)-Propylene glycerol, (R)-(−)-Propylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D −16.5°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
186-188 °C/765 mmHg (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-GSVOUGTGSA-N
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.