Merck
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5370 (lit.)
tw
202-203 °C (lit.)
gęstość
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
Klucz InChI
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter