Merck
518522
Sigma-Aldrich
1-Piperidinecarbonyl chloride
97%
Synonim(y):
N-Chloroformylpiperidine, NSC 50227
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
242 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H10ClNO/c7-6(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
Klucz InChI
BIFDXOOJPDHKJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
A coumarin-based HIV-1 Vpr inhibitor
Antitumor agents as potent chemosensitizers
Oxime carbamates as reversible inhibitors of fatty acid amide hydrolase
Dipeptidyl peptidase 4 inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Bisarylmaleimide glycogen synthase kinase-3 inhibitors
Lysosomal acid lipase inhibitors and potential Niemann-Pick type C disease therapeutics
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jure Borišek et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(17), 6928-6937 (2015-08-19)
Cathepsin K is a major drug target for osteoporosis and related-bone disorders. Using a combination of virtual combinatorial chemistry, QSAR modeling, and molecular docking studies, a series of cathepsin K inhibitors based on N-(functionalized benzoyl)-homocycloleucyl-glycinonitrile scaffold was developed. In order
Self-assembling decacyclene triimides prepared through a regioselective hextuple Friedel-Crafts carbamylation.
Toan V Pho et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(5), 1446-1451 (2012-12-21)
Correlation of the rates of solvolysis of 1-piperidincarbonyl chloride using the extended Grunwald-Winstein equation.
Choi H, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(11), 3941-3941 (2011)
New nordihydroguaiaretic acid derivatives as anti-HIV agents.
Hwu JR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 1884-1888 (2008)