Merck
539384
Sigma-Aldrich
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5400 (lit.)
tw
275-276 °C (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)13(10,11)12/h4-7H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride is an R-arylsulfonyl chloride.
Zastosowanie
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of sodium 4n-propylbenzenesulfonate and N-(2-aminophenyl)arylsulfonamide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, characterization and catalytic properties of novel palladium (II) complexes containing aromatic sulfonamides: effective catalysts for the oxidation of benzyl alcohol.
Dayan S and Kalaycioglu NO.
Applied Organometallic Chemistry, 27(1), 52-58 (2013)
Association of hydrotropes in aqueous solution studied by reaction kinetics.
Buurma NJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 344(3/4), 413-420 (2002)