Kluczowe dokumenty
538264
Butyronitrile
≥99%
Synonim(y):
Propyl cyanide
Wybierz wielkość
245,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
245,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
2.4 (vs air)
ciśnienie pary
23 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
910 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
gęstość
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?