Przejdź do
20760
Butyronitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Propyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-700-6
Beilstein/REAXYS Number:
1361452
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23 mmHg ( 25 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
910 °F
refractive index
n20/D 1.384
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
solubility
DMF: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI key
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Molar volumes of vapor-deposited butyronitrile glasses have been studied as a function of deposition temperature[1]. Reactions of butyronitrile with high-temperature water at 330°C and pressures ranging from 128 to 2600bar were investigated.
Application
Butyronitrile was used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells†.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
538264226637238325
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMF: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
solubility
DMF: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble (practically)(lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyronitrile
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)